3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315885-250MG OR315885-1G OR315885-5G
APOSOR315885-250MGEA 191 EUR
APOSOR315885-250MG APOSOR315885-1G APOSOR315885-5G
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene 95%
3-(Cyclopropyl)-2-(hydroxymethyl)thiophene
Formule: C₈H₁₀OS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32689353
CAS nummer: 2296417-42-8