5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR315887-250MG OR315887-1G
APOSOR315887-250MGEA 220 EUR
APOSOR315887-250MG APOSOR315887-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formule: C₈H₇BrO₂S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32689355
CAS nummer: 2594436-03-8