4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
OR345014-5G OR345014-25G
APOSOR345014-5GEA 22 EUR
APOSOR345014-5G APOSOR345014-25G
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Formule: C₉H₁₀N₂
Kookpunt: 318 °C
Smeltpunt: 70 - 76 °C
MDL Nummer: MFCD00001815
CAS nummer: 1197-19-9