4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethanone, 4-Acetylphenylboronic acid, pinacol ester, 1-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]ethanone
OR360618-1G OR360618-5G OR360618-25G
APOSOR360618-1GEA 26.3 EUR
APOSOR360618-1G APOSOR360618-5G APOSOR360618-25G
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester 95%
4-Acetylphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₉BO₃
Kookpunt: 356,6/760 mm °C
Smeltpunt: 63…65 °C
Dichtheid: 1,04
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05863922
CAS nummer: 171364-81-1