4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC99378-25G PC99378-100G
APOSPC99378-25GEA 40.9 EUR
APOSPC99378-25G APOSPC99378-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 90%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O
Kookpunt: 60 °C
Dichtheid: 1,408
Vlampunt: 80 °C
MDL Nummer: MFCD00061314
CAS nummer: 67515-60-0