5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR45205-250MG OR45205-1G
APOSOR45205-250MGEA 220 EUR
APOSOR45205-250MG APOSOR45205-1G
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile 95%
5-Bromo-2-(cyclopropyl)thiophene-3-carbonitrile
Formule: C₈H₆BrNS
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD32219467
UN: 3276
ADR: 6.1,III