2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC7578-250MG PC7578-1G
APOSPC7578-250MGEA 135 EUR
APOSPC7578-250MG APOSPC7578-1G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₈H₈BF₃O₃
Smeltpunt: 186…190 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09475816
CAS nummer: 850033-39-5