Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR50948-250MG OR50948-1G
APOSOR50948-250MGEA 145 EUR
APOSOR50948-250MG APOSOR50948-1G
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 3-chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₉ClO₃S
MW: 256.71 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00620636
CAS nummer: 59812-35-0