(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A15061.06EA
26.6
EUR
A15061.06
A15061.22
A15061.14
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99%
(S)-(+)-Mandelic acid
Formule:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Kookpunt: 322 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 131…135 °C Dichtheid: 1,349 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >190 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004495 CAS nummer: 17199-29-0 EINECS: 241-240-8 |