L(-)-Proline
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
4031088.0100 4031088.0500
BACE4031088.0100EA 0 EUR
BACE4031088.0100 BACE4031088.0500
L(-)-Proline
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220…222 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064318
CAS nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871