L(-)-Proline
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
33582.02 33582.03
SERA33582.02EA 39 EUR
SERA33582.02 SERA33582.03
L(-)-Proline
L(-)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Kookpunt: 245 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 220…222 °C
Dichtheid: 1,35 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064318
CAS nummer: 147-85-3
EINECS: 205-702-2
Merck Index: 13,07871