trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
25834.02 25834.03
SERA25834.02EA 0 EUR
SERA25834.02 SERA25834.03
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Kookpunt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 206 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064320
CAS nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9
Merck Index: 13,04866