Hematoxylin 85%, pure, certified
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
411160250 411161000 411165000
ACRO411160250EA 123 EUR
ACRO411160250 ACRO411161000 ACRO411165000
Hematoxylin 85%, pure, certified
Hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Smeltpunt: 100…120 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654