Hematoxylin, crystals voor microscopie (C.I. 75290), Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
M-Clarity™ quality level = MQ400
1.04302.0025 1.04302.0100 1.04302.1000
1.04302.0025EA 270 EUR
1.04302.0025 1.04302.0100 1.04302.1000
Hematoxylin, crystals voor microscopie (C.I. 75290), Sigma-Aldrich®
Hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Smeltpunt: 291…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654
IVDLogo
Order Now
Specification Test Results
Papanicolaous stain (Cell nuclei)
Papanicolaous stain (Microorganisms)