Hematoxylin
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: DcH-48, Hydroxybrazilin, (6aS,11bR)-6,6a,7,11b-Tetrahydroindeno[2,1-c]chromene-3,4,6a,9,10-pentaol, NSC 2785, Natural Black I, Hydroxybrasilin, (+)-Hematoxylin
3816.1 3816.2
ROTH3816.1EA 0 EUR
ROTH3816.1 ROTH3816.2
Hematoxylin
Hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302.28 g/mol
Smeltpunt: 291…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3