Hematoxylin, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
H3136-100G H3136-25G
H3136-100GEA 562 EUR
H3136-100G H3136-25G
Hematoxylin, Sigma-Aldrich®
Hematoxylin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
Smeltpunt: 291…293 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078111
CAS nummer: 517-28-2
EINECS: 208-237-3
Merck Index: 13,04654
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a1a11675c83ab3776411bf728e6c1426020b0a4&vid=bd1a3ee5236b13437564745d59df067c9ecb8106&prid=web&clid=SAPDAM