Petroleum spirit, 60…95 °C, TECHNICAL
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
87125.320EA 48.7 EUR
87125.320 87125.360 87125.460
Petroleum spirit, 60…95 °C, TECHNICAL
Petroleum spirit
Kookpunt: 60…95 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –40 °C
Dichtheid: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –21 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081849
CAS nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Bereik: 01-2119475514-35
Order Now
Specification Test Results
Distillation (min. 75 %) 60 - 95 °C
Evaporation residue Max. 60 ppm