Furfurylalcohol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Furfurol
119790010 119790025 119790100 119792500
ACRO119790010EA 60.6 EUR
ACRO119790010 ACRO119790025 ACRO119790100 ACRO119792500
Furfurylalcohol 98%
Furfurylalcohol
Formule: C₅H₆O₂
MW: 98.1 g/mol
Kookpunt: 170 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1.13 g/cm³
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003252
CAS nummer: 98-00-0
EINECS: 202-626-1
UN: 2874
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,04326
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %