Methylchloorformiaat 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
126530050
126535000
126531000
126530025
ACRO126530050EA
38.4
EUR
ACRO126530050
ACRO126535000
ACRO126531000
ACRO126530025
Methylchloorformiaat 99%
Methylchloorformiaat
Formule:
C₂H₃ClO₂ Kookpunt: 70…72 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –61 °C Dichtheid: 1,223 g/cm³ Vlampunt: 5 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000639 CAS nummer: 79-22-1 EINECS: 201-187-3 UN: 1238 ADR: 6.1, Merck Index: 12,06123 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3860 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |