Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2,4-Dihydroxybenzoic acid methyl ester, Methyl 2,4-dihydroxybenzoate
126730250
126730050
126731000
ACRO126730250EA
87.4
EUR
ACRO126730250
ACRO126730050
ACRO126731000
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate 97%
Methyl-2,4-dihydroxybenzoate
Formule:
C₈H₈O₄ Kookpunt: 300 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 116…121 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002276 CAS nummer: 2150-47-2 EINECS: 218-428-3 |
Specification Test Results
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 116 to 121 °C |
GC | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |