Pentaerythritol 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 36.9 EUR
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
Pentaerythritol 98%
Pentaerythritol
Formule: C₅H₁₂O₄
Kookpunt: 276 °C (30 mmHg)
Smeltpunt: 257…264 °C
Dichtheid: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 240 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004692
CAS nummer: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %