1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
138700010
138701000
138700025
ACRO138700010EA
0
EUR
ACRO138700010
ACRO138701000
ACRO138700025
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Formule:
C₁₃H₁₂N₂S Kookpunt: 365 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 151…154 °C Dichtheid: 1,3205 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004921 CAS nummer: 102-08-9 EINECS: 203-004-2 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,03366 |
Specification Test Results
Appearance | White to cream to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 148 to 154 °C |
HPLC | ≥97.5 % |