3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
140830050
140830250
140831000
ACRO140830050EA
40.4
EUR
ACRO140830050
ACRO140830250
ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Formule:
C₉H₁₃NO₂ Kookpunt: 281…284 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1,1 g/cm³ Vlampunt: >112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008116 CAS nummer: 5763-61-1 EINECS: 227-287-7 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |