Diëthyleenglycolmonobutylether 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 39.2 EUR
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
Diëthyleenglycolmonobutylether 99+%
Diëthyleenglycolmonobutylether
Formule: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Kookpunt: 231 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –68 °C
Dichtheid: 0,955 g/cm³
Vlampunt: 100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002881
CAS nummer: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %