2-Methylbenzothiazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
150381000 150385000 150380250
ACRO150381000EA 152 EUR
ACRO150381000 ACRO150385000 ACRO150380250
2-Methylbenzothiazole 99%
2-Methylbenzothiazole
Formule: C₈H₇NS
Kookpunt: 238 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 12…14 °C
Dichtheid: 1,2 g/cm³
Vlampunt: 102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005794
CAS nummer: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %