4,4'-Difluorobenzophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
151790250
151791000
151790050
ACRO151790250EA
51.3
EUR
ACRO151790250
ACRO151791000
ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
4,4'-Difluorobenzophenone
Formule:
C₁₃H₈F₂O Kookpunt: 200 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 106…109 °C Dichtheid: 1,39 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000353 CAS nummer: 345-92-6 EINECS: 206-466-3 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 106 to 109 °C |
Loss on drying | ≤0.25 % |
GC | ≥98.5 % |