2-Aminothiazole 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
153891000 153895000
ACRO153891000EA 23.8 EUR
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
Kookpunt: 117 °C (20mbar)
Smeltpunt: 86…91 °C
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005325
CAS nummer: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Order Now
Specification Test Results
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %