Thymine 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
157850250
157851000
157850050
157855000
ACRO157850250EA
113
EUR
ACRO157850250
ACRO157851000
ACRO157850050
ACRO157855000
Thymine 99%
Thymine
Formule:
C₅H₆N₂O₂ Kookpunt: 389 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 316…317 °C Dichtheid: 1,454 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006026 CAS nummer: 65-71-4 EINECS: 200-616-1 Merck Index: 12,09539 |
Specification Test Results
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤0.005 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.01 % |
Calcium (Ca) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.002 % |
Sodium (Na) | ≤0.005 % |
Insoluble matter | ≤0.005 % |