4,6-Dichloropyrimidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
163370050
163370250
163371000
ACRO163370050EA
50.9
EUR
ACRO163370050
ACRO163370250
ACRO163371000
4,6-Dichloropyrimidine 97%
4,6-Dichloropyrimidine
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂ Kookpunt: 176 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 63…68 °C Dichtheid: 1,734 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006109 CAS nummer: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN: 3263 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow to orange Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 64 to 70 °C |
GC | ≥96.0 % |