Methacrylzuur 99.5% stabilised, extra pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Methylpropenoic acid
168310010 168310040 168310250 168312500 168315000 168310251
ACRO168310010EA 86 EUR
ACRO168310010 ACRO168310040 ACRO168310250 ACRO168312500 ACRO168315000 ACRO168310251
Methacrylzuur 99.5% stabilised, extra pure
Methacrylzuur
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Kookpunt: 163 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 16 °C
Dichtheid: 1.01 g/cm³
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002651
CAS nummer: 79-41-4
EINECS: 201-204-4
UN: 2531
ADR: 8 II
Merck Index: 13,05967
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4295 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA
Stabilizer ca. 250 ppm MEHQ