Butylchloorformiaat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
180170010 180170250 180171000
ACRO180170010EA 140 EUR
ACRO180170010 ACRO180170250 ACRO180171000
Butylchloorformiaat 98%
Butylchloorformiaat
Formule: C₅H₉ClO₂
Kookpunt: 142 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –70 °C
Dichtheid: 1,06 g/cm³
Vlampunt: 39 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000650
CAS nummer: 592-34-7
EINECS: 209-750-5
UN: 2743
ADR: 6.1,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA