Ethylchloorformiaat 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
Chloroformic acid ethyl ester
181080050
181085000
181080025
181081000
ACRO181080050EA
34.1
EUR
ACRO181080050
ACRO181085000
ACRO181080025
ACRO181081000
Ethylchloorformiaat 97%
Ethylchloorformiaat
Formule:
C₃H₅ClO₂ MW: 108.52 g/mol Kookpunt: 94 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –81 °C Dichtheid: 1.135 g/cm³ Vlampunt: 10 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00000644 CAS nummer: 541-41-3 EINECS: 208-778-5 UN: 1182 ADR: 6.1 Merck Index: 12,03831 |
Specification Test Results
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3940 to 1.3960 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Color scale | ≤100 APHA |