5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4,6-Dichloropyrimidin-5-ylamine
203250050
203250250
ACRO203250050EA
139
EUR
ACRO203250050
ACRO203250250
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine 97%
5-Amino-4,6-dichloropyrimidine
Formule:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163.99 g/mol Kookpunt: 262 Smeltpunt: 143…148 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006108 CAS nummer: 5413-85-4 EINECS: 226-503-7 |
Specification Test Results
Appearance | Yellow-brown Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 148 °C |
HPLC | ≥96.0 % |