1-Phenyl-2-thiourea 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N-Phenylthiourea, 1-Phenylthiourea
207250050 207250250 207251000
ACRO207250050EA 27 EUR
ACRO207250050 ACRO207250250 ACRO207251000
1-Phenyl-2-thiourea 97%
1-Phenyl-2-thiourea
Formule: C₇H₈N₂S
Kookpunt: 295…297 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 148…150 °C
Dichtheid: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004933
CAS nummer: 103-85-5
EINECS: 203-151-2
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07468
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %