2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
210480100 210480500 210482500
ACRO210480100EA 152 EUR
ACRO210480100 ACRO210480500 ACRO210482500
2-(Trimethylsilyl)ethanol 99%
2-(Trimethylsilyl)ethanol
Formule: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Kookpunt: 71…73 °C (35 mmHg)
Smeltpunt: 0 °C
Dichtheid: 0,825 g/cm³
Vlampunt: 50 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002825
CAS nummer: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
UN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4235 to 1.4255 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %