2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
227115000
227110025
ACRO227115000EA
93.4
EUR
ACRO227115000
ACRO227110025
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol 97%
2-Amino-2-ethyl-1,3-propanediol
Formule:
C₅H₁₃NO₂ Kookpunt: 152…153 °C (10 mmHg) Smeltpunt: 35…38 °C Dichtheid: 1,099 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00004680 CAS nummer: 115-70-8 EINECS: 204-101-2 Merck Index: 12,00459 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |