2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
263540050
263540250
ACRO263540050EA
34.3
EUR
ACRO263540050
ACRO263540250
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone 99%
2'-Fluoro-4'-methoxyacetophenone
Formule:
C₉H₉FO₂ Kookpunt: 80…85 °C (,1 mmHg) Smeltpunt: 50…54 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00042290 CAS nummer: 74457-86-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to light yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 50 to 54 °C |
GC | ≥98.5 % |