5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
263720050
263720250
263721000
ACRO263720050EA
18.7
EUR
ACRO263720050
ACRO263720250
ACRO263721000
5-Phenyl-1H-tetrazole 99%
5-Phenyl-1H-tetrazole
Formule:
C₇H₆N₄ Kookpunt: 331 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 222 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00022388 CAS nummer: 18039-42-4 EINECS: 241-950-8 UN: 1325 ADR: 4.1,II |
Specification Test Results
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |