1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, pure
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
299480010
299480025
299480250
ACRO299480010EA
77.5
EUR
ACRO299480010
ACRO299480025
ACRO299480250
1,3-Dioxolan 99.5+% stabilised, pure
1,3-Dioxolan
Formule:
C₃H₆O₂ Kookpunt: 75 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –95 °C Dichtheid: 1,06 g/cm³ Vlampunt: –6 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00003207 CAS nummer: 646-06-0 EINECS: 211-463-5 UN: 1166 ADR: 3,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3990 to 1.4010 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.50 % |
Stabilizer | ≤75 ppm BHT |