3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)methanamine
305640010 305640050
ACRO305640010EA 37.9 EUR
ACRO305640010 ACRO305640050
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₇F₆N
MW: 243.15 g/mol
Kookpunt: 82…84 °C (15 mmHg)
Smeltpunt: 46…55 °C
Vlampunt: 78 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009909
CAS nummer: 85068-29-7
EINECS: 285-290-9
UN: 3259
ADR: 8 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals or mass and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %