3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
307690050
307690010
307690250
ACRO307690050EA
88.3
EUR
ACRO307690050
ACRO307690010
ACRO307690250
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule:
C₉H₄F₆O MW: 242.12 g/mol Kookpunt: 37 °C (1.3 mmHg) Smeltpunt: -2 Dichtheid: 1.47 g/cm³ Vlampunt: 69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00010206 CAS nummer: 401-95-6 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4215 to 1.4235 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |