3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
312960050
312960250
ACRO312960050EA
62.6
EUR
ACRO312960050
ACRO312960250
3-(Trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-(Trifluoromethyl)benzylamine
Formule:
C₈H₈F₃N MW: 175.15 g/mol Kookpunt: 93…97 °C (22 mmHg) Dichtheid: 1.22 g/cm³ Vlampunt: 71 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008117 CAS nummer: 2740-83-2 EINECS: 220-367-2 UN: 2735 ADR: 8 II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |