2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
350560010
350560050
350560250
ACRO350560010EA
45
EUR
ACRO350560010
ACRO350560050
ACRO350560250
2-(3-Bromophenyl)ethanol 97%
2-(3-Bromophenyl)ethanol
Formule:
C₈H₉BrO Kookpunt: 107…110 °C (1 mmHg) Dichtheid: 1,478 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00191857 CAS nummer: 28229-69-8 |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |