1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
354170050 354170250 354171000
ACRO354170050EA 74.4 EUR
ACRO354170050 ACRO354170250 ACRO354171000
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate 98+%
1-Butyl-3-methylimidazoliumhexafluorophosphate
Formule: C₈H₁₅F₆N₂P
Kookpunt: >340 °C (760 mmHg)
Dichtheid: 1,3727 g/cm³
Vlampunt: ≥ 110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03093295
CAS nummer: 174501-64-5
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥98.0 %