3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
355560250
355560050
ACRO355560250EA
128
EUR
ACRO355560250
ACRO355560050
3,5-Dimethylbenzyl bromide 98%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Formule:
C₉H₁₁Br Kookpunt: 101…103 °C (8 mmHg) Smeltpunt: 36…40 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00013539 CAS nummer: 27129-86-8 UN: 3261 ADR: 8,III |
Specification Test Results
Appearance | Light yellow Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 36 to 40 °C |
GC | ≥97.5 % |