2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
369950050
369950250
ACRO369950050EA
53.8
EUR
ACRO369950050
ACRO369950250
2,4-Dimethoxybenzylamine 98%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Formule:
C₉H₁₃NO₂ Kookpunt: 140 °C (760 mmHg) Dichtheid: 1,113 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00052393 CAS nummer: 20781-20-8 UN: 2735 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |