α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
2-(Bromomethyl)-4-nitrophenol, 2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide, Koshland Reagent I
388520050
388520250
ACRO388520050EA
34.4
EUR
ACRO388520050
ACRO388520250
α-Bromo-4-nitro-o-cresol 95%
α-Bromo-4-nitro-o-cresol
Formule:
C₇H₆BrNO₃ Smeltpunt: 145…149 °C Dichtheid: Min, 1 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007340 CAS nummer: 772-33-8 EINECS: 212-248-9 UN: 2923 ADR: 8,II |
Specification Test Results
Appearance | Beige to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 143 to 149 °C |
Titration Argentometric | ≥94 % |