Natriumchlooracetaat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
404415000 404410050 404410025
ACRO404415000EA 43.3 EUR
ACRO404415000 ACRO404410050 ACRO404410025
Natriumchlooracetaat 98%
Natriumchlooracetaat
Formule: C₂H₂ClNaO₂
Smeltpunt: 199 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002684
CAS nummer: 3926-62-3
EINECS: 223-498-3
UN: 2659
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02129
Order Now
Specification Test Results
Appearance White Crystalline powder or granules or flakes
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %
GC ≥97.5 %