(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol 99+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
420440010 420442500 420440025
ACRO420440010EA 48.2 EUR
ACRO420440010 ACRO420442500 ACRO420440025
(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol 99+%
(±)-Tetrahydro-2-furfurylmethanol
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102.13 g/mol
Kookpunt: 178 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –80 °C
Dichtheid: 1.0543 g/cm³
Vlampunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005372
CAS nummer: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤30 APHA