Ammonium hexachloropalladate(IV) (29% Pd) ≥99.9% (metals basis)
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 19168-23-1
Molecular Formula: (NH4)2PdCl6
Formula Weight: 355.20
Physical Form: Crystalline
Density: 2.42
Appearance: Red-orange
Odour: Odourless
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00015959
Formule:
H₈Cl₆N₂Pd Dichtheid: 2,42 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00015959 CAS nummer: 19168-23-1 EINECS: 242-854-9 UN: 3077 ADR: 9,III |